2-Mercaptopyridine-N-oxide ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Mercaptopyridine 1-oxide
H0302-25G
H0302-5G
TCIAH0302-25GEA
146
EUR
TCIAH0302-25G
TCIAH0302-5G
2-Mercaptopyridine-N-oxide ≥95.0% (by titrimetric analysis)
2-Mercaptopyridine-N-oxide
Formula:
C₅H₅NOS MW: 127,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00006196 Núm. CAS: 1121-31-9 EINECS: 214-329-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 70.0 to 73.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |