2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt hydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
255380050 255380250
ACRO255380050EA 40.6 EUR
ACRO255380050 ACRO255380250
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt hydrate 98%
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt hydrate
Appearance: Off-white to light yellow Powder or granules and/or chunks
Formula: C₅H₄NNaOS
Pto. de fusión: >260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151244
Núm. CAS: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light yellow Powder or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dried substance)