2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt, anhidro 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Mercaptopyridinen-oxide sodiumsalt, 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium
B20529.03
B20529.06
B20529.14
B20529.03EA
34.1
EUR
B20529.03
B20529.06
B20529.14
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt, anhidro 98%
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Purity: 98%
CAS No.: 3811-73-2
Molecular Formula: C5H4NNaOS
Formula Weight: 149.15
Melting Point: ca 290° dec.
Merck Reference: 14,7994
MDL No.: MFCD01941547
Formula:
C₅H₄NNaOS MW: 149,15 g/mol Pto. de fusión: ∼ 290 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01941547 Núm. CAS: 3811-73-2 EINECS: 223-296-5 Índice Merck: 14,7994 |