2-Chloro-6-methylnicotinic acid 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
270810250
270810050
270811000
ACRO270810250EA
154
EUR
ACRO270810250
ACRO270810050
ACRO270811000
2-Chloro-6-methylnicotinic acid 98+%
2-Chloro-6-methylnicotinic acid
Formula:
C₇H₆ClNO₂ MW: 171,58 g/mol Pto. de fusión: 157…161 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134165 Núm. CAS: 30529-70-5 EINECS: 250-229-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 157 to 161 °C |
HPLC | ≥98.0 % |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |