2-Chloro-6-methylnicotinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C1762-25G C1762-5G
TCIAC1762-25GEA 302 EUR
TCIAC1762-25G TCIAC1762-5G
2-Chloro-6-methylnicotinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Chloro-6-methylnicotinic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Pto. Ebullición: 163°C
Número MDL: MFCD00134165
Núm. CAS: 30529-70-5
EINECS: 250-229-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5955b1919570cc67bd689be443452ef0656a880&vid=b5955b1919570cc67bd689be443452ef0656a880&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C