5-Nitro-2-thiophenecarbonitrile ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-Nitrothiophene-2-carbonitrile
L11058.03
L11058.06
L11058.03EA
78.7
EUR
L11058.03
L11058.06
5-Nitro-2-thiophenecarbonitrile ≥98%
5-Nitro-2-thiophenecarbonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 16689-02-4
Molecular Formula: C5H2N2O2S
Formula Weight: 154.15
Melting Point: 43-45°
Beilstein Reference: 123934
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00052401
Formula:
C₅H₂N₂O₂S MW: 154,15 g/mol Pto. de fusión: 43…45 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052401 Núm. CAS: 16689-02-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |