Ácido tiofeno-2,5-dicarboxílico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L10293.03 L10293.06 L10293.14
L10293.03EA 29.4 EUR
L10293.03 L10293.06 L10293.14
Ácido tiofeno-2,5-dicarboxílico ≥97%
Ácido tiofeno-2,5-dicarboxílico
Purity: 97% CAS No.: 4282-31-9 Molecular Formula: C6H4O4S Formula Weight: 172.16 Melting Point: 355-360° Beilstein Reference: 136781
Formula: C₆H₄O₄S
Pto. de fusión: 355…360 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016896
Núm. CAS: 4282-31-9
EINECS: 224-284-2