Ácido tiofeno-2,5-dicarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Thiophene-2,5-dicarboxylic acid
T2347-25G
T2347-5G
TCIAT2347-25GEA
97
EUR
TCIAT2347-25G
TCIAT2347-5G
Ácido tiofeno-2,5-dicarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido tiofeno-2,5-dicarboxílico
Formula:
C₆H₄O₄S Pto. de fusión: 359°C |
Número MDL:
MFCD00016896 Núm. CAS: 4282-31-9 EINECS: 224-284-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |