Tiofeno-2-metilamina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
205570250 205571000
ACRO205570250EA 168 EUR
ACRO205570250 ACRO205571000
Tiofeno-2-metilamina 95%
Tiofeno-2-metilamina
Formula: C₅H₇NS
Pto. Ebullición: 95…99 °C (28 mmHg)
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005460
Núm. CAS: 27757-85-3
EINECS: 248-639-6
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %