Tiofeno-2-metilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A11700.06 A11700.14 A11700.22
A11700.06EA 51.6 EUR
A11700.06 A11700.14 A11700.22
Tiofeno-2-metilamina 97%
Tiofeno-2-metilamina
Purity: 97% CAS No.: 27757-85-3 Molecular Formula: C5H7NS Formula Weight: 113.19 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5670 Boiling Point: 85-88°/14mm Beilstein Reference: 106296 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00005460
Formula: C₅H₇NS
Pto. Ebullición: 85…88 °C (14 mmHg)
Densidad: 1,100
Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005460
Núm. CAS: 27757-85-3
EINECS: 248-639-6
ADR: 8,III