Tiofeno-2-metilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A2419-25G A2419-5G
TCIAA2419-25GEA 215 EUR
TCIAA2419-25G TCIAA2419-5G
Tiofeno-2-metilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Tiofeno-2-metilamina
Formula: C₅H₇NS
Pto. Ebullición: 99°C
Pto. de inflamación: 74°C
Número MDL: MFCD00005460
Núm. CAS: 27757-85-3
EINECS: 248-639-6
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5da646080a84d548f21dc145d13faf6bc886b64a&vid=5da646080a84d548f21dc145d13faf6bc886b64a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %