Tiofeno-2-carbaldehído-oxima ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L10961.06 L10961.14
L10961.06EA 25.6 EUR
L10961.06 L10961.14
Tiofeno-2-carbaldehído-oxima ≥98%
Tiofeno-2-carbaldehído-oxima
Purity: 98+% CAS No.: 29683-84-9 Molecular Formula: C5H5NOS Formula Weight: 127.17 Melting Point: 132-136° Beilstein Reference: 108676
Formula: C₅H₅NOS
MW: 127,17 g/mol
Pto. de fusión: 132…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022509
Núm. CAS: 29683-84-9
EINECS: 249-778-5