N-Fmoc-glycine ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21050.03
B21050.06
B21050.03EA
21.2
EUR
B21050.03
B21050.06
N-Fmoc-glycine ≥98%
N-Fmoc-glycine
Purity: 98%
CAS No.: 29022-11-5
Molecular Formula: FmocNHCH2CO2H
Formula Weight: 297.32
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 172-175°
Beilstein Reference: 2163967
MDL No.: MFCD00037140
Formula:
C₁₇H₁₅NO₄ Pto. de fusión: 172…175 °C |
Número MDL:
MFCD00037140 Núm. CAS: 29022-11-5 EINECS: 249-373-3 |