N-Fmoc-glycine
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
8.52001.0100
8.52001.0025
04-12-1001-100EA
98.9
EUR
04-12-1001-100
04-12-1001-25
N-Fmoc-glycine
N-Fmoc-glycine
Formula:
C₁₇H₁₅NO₄ |
Número MDL:
MFCD00037140 Núm. CAS: 29022-11-5 EINECS: 249-373-3 |