4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H56306.14
H56306.06
H56306.03
H56306.14EA
526
EUR
H56306.14
H56306.06
H56306.03
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formula:
C₆H₂Br₂N₂S Pto. de fusión: 186…190 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00658844 Núm. CAS: 15155-41-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |