2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H33095.MD
H33095.03
H33095.06
H33095.MDEA
68.5
EUR
H33095.MD
H33095.03
H33095.06
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid ≥97%
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Formula:
C₇H₄N₂O₂S MW: 180,19 g/mol Pto. de fusión: 228…230 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01647555 Núm. CAS: 16405-98-4 |