4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Doxazosin Related Compound C, 2-Chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline
A2151-25G A2151-5G
TCIAA2151-25GEA 143 EUR
TCIAA2151-25G TCIAA2151-5G
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formula: C₁₀H₁₀ClN₃O₂
MW: 239,66 g/mol
Pto. de fusión: 302°C
Número MDL: MFCD00051734
Núm. CAS: 23680-84-4
EINECS: 245-821-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03dfa0f969a09f087ac7fd2eaa194a33e6042e60&vid=03dfa0f969a09f087ac7fd2eaa194a33e6042e60&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %