2,4-Diamino-6-nitroquinazoline 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L12330.03
L12330.06
L12330.03EA
37.2
EUR
L12330.03
L12330.06
2,4-Diamino-6-nitroquinazoline 98%
2,4-Diamino-6-nitroquinazoline
Purity: 98%
CAS No.: 7154-34-9
Molecular Formula: C8H7N5O2
Formula Weight: 205.18
Melting Point:
Formula:
C₈H₇N₅O₂ MW: 205,18 g/mol Pto. de fusión: >360 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00023910 Núm. CAS: 7154-34-9 |