Acetaldehido-oxima (mixture of syn and anti) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Acetaldoxime
102230250
102231000
102230250.EA
57
EUR
102230250.
102231000.
Acetaldehido-oxima (mixture of syn and anti) 99%
Acetaldehido-oxima (mixture of syn and anti)
Formula:
C₂H₅NO Pto. de fusión: 44…46 °C Densidad: 0,96 g/cm³ Pto. de inflamación: 38 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002124 Núm. CAS: 107-29-9 EINECS: 203-479-6 UN: 2332 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to white Crystals or low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4230 to 1.4270 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |