Acetaldehido-oxima (mixture of syn and anti) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Acetaldoxime
A10640.18 A10640.30
A10640.18EA 65.9 EUR
A10640.18 A10640.30
Acetaldehido-oxima (mixture of syn and anti) 99%
Acetaldehido-oxima (mixture of syn and anti)
Purity: 98% CAS No.: 107-29-9 Molecular Formula: CH3CH=NOH Formula Weight: 59.07 Flash Point: 36°(96°F) Refractive Index: 1.4260 Odour: Characteristic Boiling Point: 115-117° Beilstein Reference: 1209252 Merck Reference: 14,42 UN No.: 2332 MDL No.: MFCD00002124
Formula: C₂H₅NO
Pto. Ebullición: 115…117 °C
Densidad: 0,969
Pto. de inflamación: 36 °C (96 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002124
Núm. CAS: 107-29-9
EINECS: 203-479-6
UN: 2332
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,42