Acetaldehido-oxima (mixture of syn and anti) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Acetaldoxime
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41085.0050 8.41085.0250
8.41085.0050EA 106 EUR
8.41085.0050 8.41085.0250
Acetaldehido-oxima (mixture of syn and anti) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Acetaldehido-oxima (mixture of syn and anti)
Formula: C₂H₅NO
MW: 59.07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002124
Núm. CAS: 107-29-9
EINECS: 203-479-6
UN: 2332
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 185 g/l (25 °C)
Molar Mass 59.07 g/mol
Boiling Point 115 °C
Vapor Pressure 13 hPa (25 °C)
Flash Point 40 °C
Explosion Limit 4.2 - 50 %(V)
Density 0.969 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C