3-Methylsalicylaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
M2270-25G M2270-5G
TCIAM2270-25GEA 230 EUR
TCIAM2270-25G TCIAM2270-5G
3-Methylsalicylaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Methylsalicylaldehyde
Formula: C₈H₈O₂
MW: 136,1479 g/mol
Pto. Ebullición: 209°C
Pto. de fusión: 17°C
Pto. de inflamación: 87°C
Número MDL: MFCD00040798
Núm. CAS: 824-42-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0afb61176d0dd8ba271614083c29216f4c75df7a&vid=0afb61176d0dd8ba271614083c29216f4c75df7a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %