4,4'-Dichloro-trans-stilbene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3063-1G D3063-250MG
TCIAD3063-1GEA 253 EUR
TCIAD3063-1G TCIAD3063-250MG
4,4'-Dichloro-trans-stilbene ≥98.0% (por GC)
4,4'-Dichloro-trans-stilbene
Formula: C₁₄H₁₀Cl₂
Pto. Ebullición: 230°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01108802
Núm. CAS: 1657-56-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e40722283687a73547fd0bfcb5d4831b100a6805&vid=e40722283687a73547fd0bfcb5d4831b100a6805&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Dark blue powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C