Ethyl-3-ethoxypropionate ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 3-ethoxypropanoate
E0319-25ML E0319-500ML
TCIAE0319-25MLEA 16 EUR
TCIAE0319-25ML TCIAE0319-500ML
Ethyl-3-ethoxypropionate ≥99.0% (por GC)
Ethyl-3-ethoxypropionate
Formula: C₇H₁₄O₃
MW: 146,19 g/mol
Pto. Ebullición: 170°C
Pto. de inflamación: 49°C
Número MDL: MFCD00051356
Núm. CAS: 763-69-9
EINECS: 212-112-9
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44c5cc8813909e99a7e4a5fb9df97e578902696b&vid=44c5cc8813909e99a7e4a5fb9df97e578902696b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %