Ethyl-3-methoxypropionate ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Methoxypropionic acid ethyl ester
M1001-10G
M1001-25G
TCIAM1001-10GEA
34
EUR
TCIAM1001-10G
TCIAM1001-25G
Ethyl-3-methoxypropionate ≥99.0% (por GC)
Ethyl-3-methoxypropionate
Formula:
C₆H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 158°C |
Número MDL:
MFCD00143172 Núm. CAS: 10606-42-5 UN: 3272 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |