Methyl-3-methoxypropionate ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 3-methoxypropionate
M0962-25ML M0962-500ML
TCIAM0962-25MLEA 16 EUR
TCIAM0962-25ML TCIAM0962-500ML
Methyl-3-methoxypropionate ≥99.0% (por GC)
Methyl-3-methoxypropionate
Formula: C₅H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 144°C
Pto. de inflamación: 47°C
Número MDL: MFCD00059085
Núm. CAS: 3852-09-3
EINECS: 223-358-1
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4921ee19f02ed988eba9acce3c8012709fe097b6&vid=4921ee19f02ed988eba9acce3c8012709fe097b6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %