Diisopropyl phthalate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Diisopropyl Phthalate
P0301-25ML
P0301-500ML
TCIAP0301-25MLEA
37
EUR
TCIAP0301-25ML
TCIAP0301-500ML
Diisopropyl phthalate ≥98.0% (por GC)
Diisopropyl phthalate
Formula:
C₁₄H₁₈O₄ |
Número MDL:
MFCD00053717 Núm. CAS: 605-45-8 EINECS: 210-086-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |