Dinonyl phthalate (Mezcla de isómeros) 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
408770250 408771000
ACRO408770250EA 102 EUR
ACRO408770250 ACRO408771000
Dinonyl phthalate (Mezcla de isómeros) 96%
Dinonyl phthalate
Formula: C₂₆H₄₂O₄
Pto. Ebullición: 279…287 °C (760 mmHg)
Densidad: 0.97 g/cm³
Pto. de inflamación: 216 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036237
Núm. CAS: 84-76-4
EINECS: 201-560-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow-brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 % (sum of isomers)