Dinonyl phthalate (mixture of isomers) 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Phthalic acid dinonyl ester
A12871.30
A12871.18
A12871.09
A12871.30EA
772
EUR
A12871.30
A12871.18
A12871.09
Dinonyl phthalate (mixture of isomers) 96%
Dinonyl phthalate (mixture of isomers)
Purity: 98%
CAS No.: 84-76-4
Molecular Formula: C26H42O4
Formula Weight: 418.62
Flash Point: 216°(421°F)
Formula:
C₂₆H₄₂O₄ Densidad: 0,97 Pto. de inflamación: 216 °C (421 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036237 Núm. CAS: 84-76-4 EINECS: 201-560-0 |