Dinonyl phthalate (mixture of isomers) ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Phthalic acid dinonyl ester
P0303-500ML
P0303-25ML
TCIAP0303-500MLEA
313
EUR
TCIAP0303-500ML
TCIAP0303-25ML
Dinonyl phthalate (mixture of isomers) ≥95.0% (por GC)
Dinonyl phthalate (mixture of isomers)
Formula:
C₂₆H₄₂O₄ Pto. Ebullición: 245°C Pto. de inflamación: 220°C |
Número MDL:
MFCD00036237 Núm. CAS: 84-76-4 EINECS: 201-560-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | max. 95.0 % (total of isomer) |