Di-n-octyl phthalate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P0304-25ML
P0304-500ML
TCIAP0304-25MLEA
35
EUR
TCIAP0304-25ML
TCIAP0304-500ML
Di-n-octyl phthalate ≥98.0% (por GC)
Di-n-octyl phthalate
Formula:
C₂₄H₃₈O₄ Pto. Ebullición: 380°C Pto. de inflamación: 219°C |
Número MDL:
MFCD00015292 Núm. CAS: 117-84-0 EINECS: 204-214-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |