Rhodium(II) acetate dimer ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L15152.04 L15152.MC L15152.ME
L15152.04EA 2460 EUR
L15152.04 L15152.MC L15152.ME
Rhodium(II) acetate dimer ≥98%
Rhodium(II) acetate dimer
Purity: 98+% CAS No.: 15956-28-2 Molecular Formula: C8H12O8Rh2 Formula Weight: 441.99 Odour: Odourless Melting Point: 205° MDL No.: MFCD00003538
Formula: C₈H₁₂O₈Rh₂
Pto. de fusión: 205 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003538
Núm. CAS: 15956-28-2
EINECS: 240-084-8