Rhodium(II) acetate dimer
Proveedor: TCI
Sinónimos: Dirhodium tetraacetate, Tetrakis(acetato)dirhodium(II)
R0069-1G R0069-100MG
TCIAR0069-1GEA 822 EUR
TCIAR0069-1G TCIAR0069-100MG
Rhodium(II) acetate dimer
Rhodium(II) acetate dimer
Formula: C₈H₁₂O₈Rh₂
MW: 441,987 g/mol
Número MDL: MFCD00003538
Núm. CAS: 15956-28-2
EINECS: 240-084-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32d2314de76797726e632e31d96aecdf4a4ccae&vid=e32d2314de76797726e632e31d96aecdf4a4ccae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 20.50 to 22.70 %