Rhodium(II) acetate dimer dihydrate ca 43% Rh
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
197610010
197612500
ACRO197610010EA
1390
EUR
ACRO197610010
ACRO197612500
Rhodium(II) acetate dimer dihydrate ca 43% Rh
Rhodium(II) acetate dimer dihydrate
Formula:
C₈H₁₂O₈Rh₂·2H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149212 Núm. CAS: 29998-99-0 EINECS: 240-084-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Green Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | 43 % (Rh) |