2-Isopropylphenylboronic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Isopropylbenzeneboronic acid, (2-Isopropylphenyl)boronic acid
L20110.03
L20110.06
L20110.03EA
117
EUR
L20110.03
L20110.06
2-Isopropylphenylboronic acid ≥97%
2-Isopropylphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 89787-12-2
Molecular Formula: C9H13BO2
Formula Weight: 164.01
Melting Point: 85-86°
Beilstein Reference: 3090298
Formula:
C₉H₁₃BO₂ MW: 164,01 g/mol Pto. de fusión: 85…86 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03411937 Núm. CAS: 89787-12-2 |