Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphine tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H25885.06
H25885.03
H25885.06EA
401
EUR
H25885.06
H25885.03
Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphine tech. 90%, grado técnico
Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphine
Purity: 90%
CAS No.: 74289-57-9
Molecular Formula: C16H18ClP
Formula Weight: 276.75
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD01630841
Formula:
C₁₆H₁₈ClP Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01630841 Núm. CAS: 74289-57-9 UN: 3261 ADR: 8,II |