3,6-Dichloropicolinic acid 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid
H27146.06 H27146.03
H27146.06EA 190 EUR
H27146.06 H27146.03
3,6-Dichloropicolinic acid 96%
3,6-Dichloropicolinic acid
Purity: 96% CAS No.: 1702-17-6 Molecular Formula: C6H3Cl2NO2 Formula Weight: 192.00 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: ca 150° dec. Beilstein Reference: 473755 Merck Reference: 14,2400 MDL No.: MFCD00078655
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192,00 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 150 °C (desc.)
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078655
Núm. CAS: 1702-17-6
EINECS: 216-935-4
Índice Merck: 14,2400