α-Chlorothioanisole ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Chloromethyl phenyl sulphide
C0912-25G C0912-5G
TCIAC0912-25GEA 137 EUR
TCIAC0912-25G TCIAC0912-5G
α-Chlorothioanisole ≥95.0% (por GC)
α-Chlorothioanisole
Formula: C₇H₇ClS
Pto. de inflamación: 101°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000921
Núm. CAS: 7205-91-6
EINECS: 230-579-7
UN: 3532
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7ff734a3917194c515b4b2ce8dd0e3f621c3f4&vid=8bb12ff723525fd3d6a3d7459beb16c42467c5eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %