3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
A2345-25G A2345-5G
TCIAA2345-25GEA 193 EUR
TCIAA2345-25G TCIAA2345-5G
3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Pto. de fusión: 222°C
Número MDL: MFCD01863249
Núm. CAS: 68208-18-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=454faadc514e2ba3fda4aa92c944c7c3ab1c7473&vid=454faadc514e2ba3fda4aa92c944c7c3ab1c7473&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %