3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propanoic acid
H33566.03
H33566.06
H33566.14
H33566.03EA
31.8
EUR
H33566.03
H33566.06
H33566.14
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 10538-49-5
Molecular Formula: C11H14O4
Formula Weight: 210.23
Melting Point: 61-66°
MDL No.: MFCD00060325
Formula:
C₁₁H₁₄O₄ MW: 210,23 g/mol Pto. de fusión: 61…66 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060325 Núm. CAS: 10538-49-5 |