2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F0683-1G
F0683-5G
TCIAF0683-1GEA
24
EUR
TCIAF0683-1G
TCIAF0683-5G
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Formula:
C₇H₈BFO₂ |
Número MDL:
MFCD05664239 Núm. CAS: 170981-26-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 113.0 % |