6-Fluoro-o-toluidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0817-5G F0817-1G
TCIAF0817-5GEA 158 EUR
TCIAF0817-5G TCIAF0817-1G
6-Fluoro-o-toluidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
6-Fluoro-o-toluidine
Formula: C₇H₈FN
Pto. Ebullición: 89°C
Pto. de inflamación: 77°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06658252
Núm. CAS: 443-89-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3815620428ac3cc79f51ac4cb0693c2c4d9f1d5&vid=a3815620428ac3cc79f51ac4cb0693c2c4d9f1d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %