N,N'-Diisopropiletilendiamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N,N’-Diisopropylethylenediamine
D3923-25G D3923-5G
TCIAD3923-25GEA 108 EUR
TCIAD3923-25G TCIAD3923-5G
N,N'-Diisopropiletilendiamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
N,N'-Diisopropiletilendiamina
Formula: C₈H₂₀N₂
Pto. Ebullición: 170°C
Pto. de inflamación: 52°C
Número MDL: MFCD00008864
Núm. CAS: 4013-94-9
EINECS: 223-666-6
UN: 2733
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f190f4fb7cc4adcbc6862de555742e4250b72f39&vid=f190f4fb7cc4adcbc6862de555742e4250b72f39&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %