2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Isopropyl pinacolyl borate, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(propan-2-yloxy)-1,3,2-dioxaborolane
L17278.06
L17278.14
L17278.06EA
69.9
EUR
L17278.06
L17278.14
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98%
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Purity: 98%
CAS No.: 61676-62-8
Molecular Formula: C9H19BO3
Formula Weight: 186.06
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4090
Boiling Point: 73°/15mm
Beilstein Reference: 1906370
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00192241
Formula:
C₉H₁₉BO₃ MW: 186,06 g/mol Pto. Ebullición: 73 °C (15 mmHg) Densidad: 0,912 Pto. de inflamación: 42 °C (107 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00192241 Núm. CAS: 61676-62-8 ADR: 3,III |