2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Isopropyl pinacolyl borate, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(propan-2-yloxy)-1,3,2-dioxaborolane
I0658-25G
I0658-5G
I0658-100G
TCIAI0658-25GEA
57
EUR
TCIAI0658-25G
TCIAI0658-5G
TCIAI0658-100G
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula:
C₉H₁₉BO₃ MW: 186,06 g/mol Pto. Ebullición: 80°C Pto. de inflamación: 37°C |
Número MDL:
MFCD00192241 Núm. CAS: 61676-62-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |