2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L19056.14
L19056.06
L19056.14EA
101
EUR
L19056.14
L19056.06
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97%
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Purity: 97%
CAS No.: 1195-66-0
Molecular Formula: C7H15BO3
Formula Weight: 158.01
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4100
Boiling Point: 120°/228mm
Beilstein Reference: 2827758
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD03093086
Formula:
C₇H₁₅BO₃ MW: 158,01 g/mol Pto. Ebullición: 120 °C (228 mmHg) Densidad: 0,966 Pto. de inflamación: 46 °C (114 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03093086 Núm. CAS: 1195-66-0 ADR: 3,III |