2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M1714-25G
M1714-5G
TCIAM1714-25GEA
70
EUR
TCIAM1714-25G
TCIAM1714-5G
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula:
C₇H₁₅BO₃ MW: 158,01 g/mol Pto. de inflamación: 42°C |
Número MDL:
MFCD03093086 Núm. CAS: 1195-66-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |