Tetrabutilamonio hidróxido 10% in water para cromatografía en par iónico
Proveedor: TCI
Peligro
I0364-25ML I0364-100ML
TCIAI0364-25MLEA 51 EUR
TCIAI0364-25ML TCIAI0364-100ML
Tetrabutilamonio hidróxido 10% in water para cromatografía en par iónico
Tetrabutilamonio hidróxido
Formula: C₁₆H₃₇NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009425
Núm. CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf9c5f0bd0c85c450989b480f6f98f3f9386aef4&vid=5ee6f27331625f8fb1b820d4cac8625bbc7ef03a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
Absorbance (230nm) max. 0.100
Absorbance (254nm) max. 0.050
Absorbance (400nm) max. 0.010