Tetrabutilamonio hidróxido 10% in water
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T0955-25ML
T0955-500ML
T0955-100ML
TCIAT0955-25MLEA
19
EUR
TCIAT0955-25ML
TCIAT0955-500ML
TCIAT0955-100ML
Tetrabutilamonio hidróxido 10% in water
Tetrabutilamonio hidróxido
Formula:
C₁₆H₃₇NO MW: 259.48 g/mol Pto. de fusión: 29.85 Densidad: 0.968 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009425 Núm. CAS: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 3267 ADR: 8 II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Concentration (Neutralization titration) | 10.0 to 11.0 w/w% |
Ignition residue (Sulfate) | max. 0.5 % |
Bromide | max. 0.5 % |