Tetrabutilamonio hidróxido 10% isopropanol
Proveedor: TCI
Peligro
T0056-25G T0056-100G
TCIAT0056-25GEA 65 EUR
TCIAT0056-25G TCIAT0056-100G
Tetrabutilamonio hidróxido 10% isopropanol
Tetrabutilamonio hidróxido
Formula: C₁₆H₃₇NO
MW: 259.48 g/mol
Pto. de fusión: 29.85
Densidad: 0.968
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009425
Núm. CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c6ea4e74328aa9639f6ce5946d2f83848422a43&vid=ad7653994c8cf9b5faf7b48cb7580d2bdfcc9a0d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%